Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-biotin, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 10519873 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 2 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10519873 50 mg 50mg
15980186 10 x 2 mg Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10519873 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21901BID
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylerat reducerade cysteiner med detta korta, maleimidaktiverade, sulfhydrylreaktiva biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enheters PEG-distansarm för att förbättra vattenlösligheten.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG 2 -Biotin är ett medellångt, maleimidaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets etylenglykol i sin distansarm för ökade vattenlöslighetsegenskaper.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig; innehåller polyetylenglykol (PEG) distansarm
  • Reagerar med sulfhydryl (-SH) grupper vid surt till neutralt pH
  • Överför hydrofil PEG-distansarm till slutligt konjugat
  • Bildar en tioeterbindning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Maleimid-PEG2-biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Lång, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger