Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG2-biotin, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15980186 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 2 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15980186 10 x 2 mg Paket med 10
10519873 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15980186 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3130.00 SEK
    2347.65 SEK / Paket med 10
    Save 782.35 SEK
    24% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylerat reducerade cysteiner med detta korta, maleimidaktiverade, sulfhydrylreaktiva biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enheters PEG-distansarm för att förbättra vattenlösligheten.
Thermo Scientific™ EZ-Link Maleimid-PEG 2 -Biotin är ett medellångt, maleimidaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets etylenglykol i sin distansarm för ökade vattenlöslighetsegenskaper.
  • Medellångt, maleimidaktiverat, sulfhydrylreaktivt biotinyleringsreagens som innehåller en 2-enhets etylenglykol i sin distansarm för ökade vattenlöslighetsegenskaper.
  • Proteinmärkning - biotinylatantikroppar eller andra proteiner för användning i proteinmetoder
  • Tiol-reaktiv - reagerar med sulfhydryler (-SH), såsom sidokedjan av cystein (C)
  • Maleimid-aktiverad - utför reaktioner vid pH 6,5 till 7,5 i buffertar som PBS
  • Pegylerad - distansarm innehåller en hydrofil, 2-enheter, polyetylenglykol (PEG) grupp
  • Förbättrar lösligheten - pegylering ger vattenlöslighet till den biotinylerade molekylen, vilket hjälper till att förhindra aggregering av biotinylerade antikroppar lagrade i lösning
  • Irreversibel - bildar permanenta tioeterbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Löslighet - kan lösas direkt i vattenhaltiga buffertar för märkningsreaktioner
  • Medellängd - distansarm (total längd läggs till målet) är 29,1 ångström
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Maleimid-PEG2-biotin
Kvantitet 10 x 2 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C.
Märkningsmetod Kemisk märkning
Frakt skick Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Thiol
Reaktiv del Maleimid
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Pegylerad, 29,1Å