Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Product Code. 17631586 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
10 x 1 mg
Unit Size:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
17631586 10 x 1 mg -
17611586 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17631586 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. C20044
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfria klickkemiapplikationer. Den tiol/sulfdryl-reaktiva maleimiden kan användas för att märka en mängd olika tiolinnehållande delar såsom fria cystiner i proteiner, peptider eller andra (bio)molekyler.
  • En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfria klickkemiapplikationer
  • Den tiol/sulfdryl-reaktiva maleimiden kan användas för att märka en mängd olika tiolinnehållande delar såsom fria cystiner i proteiner, peptider eller andra (bio)molekyler
  • När ett protein eller (bio)molekyl väl är DBCO-märkt kan det genomgå en kopparfri azid-alkyncykloadditionsreaktion för att bilda en stabil triazolbindning med en azidmärkt kopplingspartner
  • Kan användas för att skapa olika konjugat med den biortogonala kopplingen mellan en alkyn och azid (levereras separat)
  • Kopplings- eller tvärbindningsproceduren görs vanligtvis i två steg:
    • Först märks en protein- eller tiolinnehållande molekyl med en DBCO-grupp och överskott av tvärbindare avlägsnas
    • För det andra införs en azidinnehållande del (framställd oberoende) i samma system som DBCO-delen
    • Märkning sker under biologiska förhållanden utan införande av några ytterligare reagenser såsom en kopparkatalysator
  • Reagens löser sig lätt i vattenblandbara lösningsmedel för utspädning i vattenhaltiga reaktionsblandningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk reaktivitet Azid-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Maleimid-PEG4-DBCO
Molekylvikt (g/mol) 647.74
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 29,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Inte bestämt
Frakt skick Våt is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, DBCO
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Puder
Kvantitet 10 x 1 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare