Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Maleimid-PEG4-DBCO
Produktkod. p-9597001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. 17611586
Brand: Thermo Scientific™ C20041
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfria klickkemiapplikationer. Den tiol/sulfdryl-reaktiva maleimiden kan användas för att märka en mängd olika tiolinnehållande delar såsom fria cystiner i proteiner, peptider eller andra (bio)molekyler.
  • En sulfhydrylreaktiv heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en dibensylcyklooktyn-grupp (DBCO) för kopparfria klickkemiapplikationer
  • Den tiol/sulfdryl-reaktiva maleimiden kan användas för att märka en mängd olika tiolinnehållande delar såsom fria cystiner i proteiner, peptider eller andra (bio)molekyler
  • När ett protein eller (bio)molekyl väl är DBCO-märkt kan det genomgå en kopparfri azid-alkyncykloadditionsreaktion för att bilda en stabil triazolbindning med en azidmärkt kopplingspartner
  • Kan användas för att skapa olika konjugat med den biortogonala kopplingen mellan en alkyn och azid (levereras separat)
  • Kopplings- eller tvärbindningsproceduren görs vanligtvis i två steg:
    • Först märks en protein- eller tiolinnehållande molekyl med en DBCO-grupp och överskott av tvärbindare avlägsnas
    • För det andra införs en azidinnehållande del (framställd oberoende) i samma system som DBCO-delen
    • Märkning sker under biologiska förhållanden utan införande av några ytterligare reagenser såsom en kopparkatalysator
  • Reagens löser sig lätt i vattenblandbara lösningsmedel för utspädning i vattenhaltiga reaktionsblandningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemisk reaktivitet Azid-sulfhydryl
Klyvbar Nej
Beskrivning Maleimid-PEG4-DBCO
Molekylvikt (g/mol) 647.74
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 29,7 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Inte bestämt
Frakt skick Våt is
Produktlinje EZ-Link No-Weigh
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del Maleimid, DBCO
Spacer Medium (10 till 30 Å)
Form Solid
Kvantitet 25 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard, engångsbruk
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare