Beskrivning
- En bekväm metod för att märka proteiner med varierande mängder maleimid för tvärbindning eller konjugering med en tiol/sulfhydryl-innehållande del
- Sulfo-SMCC som finns i detta kit reagerar lätt med de primära aminerna på ett protein för att bilda en kovalent fäst maleimidgrupp som kan reageras ytterligare med en reaktiv tiol eller fri cystin för att skapa olika biokonjugat
- Thermo Vetenskaplig™ Sulfo-SMCC är ett heterobifunktionellt tvärbindare som innehåller en sulfonerad N-hydroxisuccinimid (NHS) ester och maleimidgrupp som tillåter kovalent konjugering av amin- och tiol/sulfhydryl-innehållande molekyler
- Cyklohexanbrygga ger ökad stabilitet till maleimidgruppen vilket gör Sulfo-SMCC till det idealiska tvärbindningsmedlet för maleimidaktivering av proteiner
- Detta kit innehåller tillräckligt med reagens för fem märkningsreaktioner på upp till 100μ L prov med en koncentration av 1-10 mg/ml
- Sulfo-SMCC-reagens löser sig lätt i vatten
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Innehåller 5 injektionsflaskor med sulfo-SMCC, 5 Zeba Kolumner för borttagning av färgämnen och biotin, och BupH™ Fosfatbuffrad saltlösningsförpackning. Förvara sulfo-SMCC torkad kl– 20 °C, Zeba Kolumner för borttagning av färgämne och biotin vid 2 –8 °C. |
| Kemisk reaktivitet | Amin-till-sulfhydryl |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Frakt skick | Våt is |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS, Maleimid |
| Produktlinje | EZ-Link |