Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-Biotin
Produktkod. 10381394 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10381394 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 10381394 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 20217
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Biotinylatproteinaminer (t.ex. lysiner) med en enkel, kort (13,5A), NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en membrangenomsläpplig distansarm för intracellulär märkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-Biotin är det enklaste NHS-esteraktiverade biotinyleringsreagenset för märkning av primära aminer (t.ex. proteinlysiner), vars membranpermeabilitet gör att det kan användas för allmän intracellulär märkning.
Höjdpunkter:
  • Bildar stabila amidbindningar
  • Reagerar med primära aminer vid pH 7-9
  • Måste lösas i DMSO eller DMF och kan sedan överföras till en vattenhaltig reaktionslösning
  • Innehåller en kortare distansarm än NHS-LC-Biotin
  • Penetrerar cellmembran eftersom det är oladdat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp NHS-Biotin
Kvantitet 100 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat i rumstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Kort
Etiketttyp Biotin& Analoger