Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-Biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-Biotin är ett långkedjigt, NHS-esteraktiverat biotinyleringsreagens för märkning av primära aminer (t.ex. proteinlysiner), vars membranpermeabilitet gör att det kan användas för allmän intracellulär märkning.
Höjdpunkter:
- Förlängd distansarm minskar steriskt hinder när flera biotinylerade molekyler binds till ett avidinkomplex
- Mindre vattenlöslig än Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Lös upp i organiskt lösningsmedel (DMSO eller DMF) före användning
- Penetrerar cellmembran eftersom det är oladdat
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NHS-LC-Biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Mellanlängd |
| Visa mer |