Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-LC-LC-Biotin
Produktkod. 11841215 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. 11841215
Brand: Thermo Scientific™ 21343
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Biotinylerat proteinaminer med detta dubbellångkedjiga (30,5A), NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en membranpermeabel distansarm för intracellulär märkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-LC-LC-Biotin är ett dubbelt långkedjigt, NHS-esteraktiverat biotinyleringsreagens för märkning av primära aminer (t.ex. proteinlysiner), vars membranpermeabilitet gör att det kan användas för intracellulär märkning.
Höjdpunkter:
  • Längsta spacerarm tillgänglig för att minska steriskt hinder när flera biotinylerade molekyler binds till ett avidinkomplex
  • Mindre vattenlöslig än sulfonerad form
  • Lös upp i organiskt lösningsmedel (DMSO eller DMF) före användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp NHS-LC-LC-Biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link™
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid)
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Lång
Etiketttyp Biotin& Analoger