Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG fast fas biotinyleringskit - 1 ml kolumn
Produktkod. 10127773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127773 8 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10127773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21440
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4610.00 SEK
    3457.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1152.35 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Biotinylera proteinaminer med större kontroll över aminmärkningsreaktionen och antikroppsrensningsprocessen med denna kolonnbaserade metod för antikroppsbiotinylering.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG Solid Phase Biotinylation Kit tillhandahåller en kolumnbaserad metod för aminriktad antikroppsbiotinylering som ger större kontroll över märkningsreaktionen och saneringsprocessen.
Detta innovativa antikroppsmärkningssystem använder nickel-kelat agaros för att tillfälligt immobilisera antikroppsmolekyler via deras histidinrika Fc-regioner. När den väl hålls på plats på hartset kan antikroppen biotinyleras vid antingen sulfhydrylgrupper (efter mild reduktion eller disulfidbindningar) eller primära aminer. Överskott av märkningsreagens och biprodukter tvättas sedan bort innan den märkta och renade antikroppen återvinns från hartset med en mild imidazollösning. Ingen gelfiltrering eller dialys behövs. Fyra kit finns tillgängliga för små (0,1-1 mg) eller stora (1-10 mg) antikroppsprover med antingen aminriktade (NHS-ester) eller sulfhydrylriktade (maleimid) märkningsreagenser.
Höjdpunkter:
  • Snabb märkning och rening - hela proceduren tar bara en timme (två timmar för sulfhydrylmärkningssatser)
  • Enkel borttagning av förbrukat och överflödigt märkningsreagens - tvätta helt enkelt bort reaktionsbiprodukterna - inget behov av dialys eller gelfiltrering
  • Inga utspädningseffekter - fastfasmetoden gör att initialt utspädda antikroppar kan återvinnas i en mindre volym efter märkning
  • Optimerade protokoll - specifika protokoll för antikroppar säkerställer lämplig nivå av märkning (2-5 biotiner per antikroppsmolekyl), vilket minimerar risken för inaktivering orsakad av övermärkning
  • Tillräckligt med reagenser för åtta biotinmärkningsexperiment - Thermo Scientific No-Weigh Förpackning säkerställer att biotinreagenset är fullt aktivt för åtta separata experiment
Innehåller:
Immobiliserad nickelkelatkolonn 1 ml, BupH Fosfatbuffrad saltlösning 1 förpackning (gör 500mL), No-Weigh NHS-PEG4-Biotin mikrorör 8 x 2 mg, 4 M imidazol stamlösning 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp NHS-PEG fast fas biotinyleringskit
Kvantitet 8 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 8 märkningsreaktioner, var och en med 1 till 10 mg antikropp
• Ni-IDA agaroskolonn, 1 ml, 1 kolonn
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• Imidazol stamlösning (4M), 5 mL Förvaras
vid 4 °C.
Märkning Skala 1 till 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Pegylerad
Märkningsmål IgG