Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Formatera
Product Code. 11801195 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Unit Size:
10mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11801195 25 mg 25mg
15792029 10 x 1 mg 10mg
11811195 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11801195 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 21312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 SEK
    2324.65 SEK / 25mg
    Save 775.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylera proteinaminer och maximera lösligheten av proteiner med detta mycket långa (56.0A) NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en pegylerad, vattenlöslig distansarm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 12 -Biotin är mycket långt, pegylerat biotinyleringsreagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig polyetylenglykol (PEG) distansarm ökar lösligheten av märkt protein
  • Utmärkt renhet, enhetlig molekylvikt och aminreaktivitet
  • Lång distansarm minskar steriska hinder vid bindning till avidinmolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp NHS-PEG12-Biotin
Kvantitet 25 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Extra lång, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger