Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG12-Biotin, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15792029 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
10 x 1 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15792029 10 x 1 mg 10mg
11801195 25 mg 25mg
11811195 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15792029 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35389
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Biotinylera proteinaminer och maximera lösligheten av proteiner med detta mycket långa (56.0A) NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en pegylerad, vattenlöslig distansarm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 12 -Biotin är mycket långt, pegylerat biotinyleringsreagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen hjälper till att förhindra förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att minimera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
  • Proteinmärkning: Biotinylatantikroppar eller andra proteiner för detektion eller rening med streptavidinprober eller hartser
  • Aminreaktiv: Reagerar med primära aminer (-NH2), såsom sidokedja av lysiner (K) eller aminoterminaler av polypeptider
  • PEGylerad: Distansarm innehåller hydrofil, 12-enheter, polyetylenglykol (PEG) grupp
  • Förbättrar lösligheten: PEGylering ger biotinylerade molekyler vattenlöslighet och hjälper till att förhindra aggregering av biotinylerade antikroppar lagrade i lösning
  • Irreversibel: Bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Mycket lång räckvidd: Distansarm (total längd läggs till målet) är 56A 0 ; detta minskar steriskt hinder vid bindning till avidinmolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 x 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -5 till -30 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje EZ-Link , No-Weigh
Löslighet Vatten
Formatera Fast
Etiketttyp Biotin& Analoger