Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro NHS-PEG4-Biotinyleringskit
Produktkod. 10015883 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10015883 8 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10015883 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21955
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylera proteinaminer och maximera lösligheten av proteiner med detta långa (29.0A) NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en pegylerad, vattenlöslig distansarm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin är ett pegylerat, vattenlösligt reagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig polyetylenglykol (PEG) distansarm ökar lösligheten av märkt protein
  • Förhindrar aggregering av antikroppar bättre än Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Märkningar vid N-terminal eller lysinrester på mindre än 1 timme
  • Thermo Scientific No-Weigh Förpackning (8 x 2mg) sparar tid - bevarar reagensaktivitet och förhindrar korskontaminering mellan användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Micro NHS-PEG4-Biotinyleringskit
Produkttyp Micro NHS-PEG4-Biotinyleringskit
Kvantitet 8 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 8 märkningsreaktioner, var och en –med 0,05 0,2 mg antikropp
• EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, 8 x 2 mg
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner Förvara
mikrorör med biotinreagens vid -20 °C. Förvara PBS i rumstemperatur. Förvara avsaltningskolonnen vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Märkning Skala 100μ g
Produktlinje EZ-Link
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Pegylerad
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner