Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin and Labeling Kits
Produktkod. 11891195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
8 x 2 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11891195
Brand: Thermo Scientific™ 21329
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Biotinylate protein amines and maximize solubility of proteins with this long (29.0A) NHS-ester biotinylation reagent containing a pegylated, water-soluble spacer arm.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG4-Biotin is a pegylated, water-soluble reagent for simple and efficient biotin labeling of antibodies, proteins and other primary amine-containing macromolecules.
Highlights:
  • Water-soluble polyethylene glycol (PEG) spacer arm increases solubility of labeled protein
  • Prevents aggregation of antibodies better than Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Labels at N-terminus or lysine residues in less than 1 hour
  • Thermo Scientific No-Weigh Packaging (8 x 2mg) saves time - preserves reagent activity and prevents cross-contamination between use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klyvbar No
Beskrivning EZ-Link NHS-PEG4-Biotin, No-Weigh Format
Formulering NHS ester of biotin with a tetraethyleneglycol spacer
Molekylvikt (g/mol) 588.67
Membrangenomsläpplig No
PEGylerad Yes
Distansarmslängd 29
Kvantitet 8 x 2 mg
Tillräckligt för 8 uses to label a total of 181mg of IgG using typical conditions
Innehåll och lagring Store in original bottle at 4°C with desiccant
Kemisk reaktivitet Amine
Löslighet Water