Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-biotin
Produktkod. 11861225 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
10 x 2 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
25mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11861225 50 mg 50mg
17245976 10 x 2 mg -
10026573 25 mg 25mg
10464005 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11861225 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21362
Edge
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-PEG4-Biotin är ett pegylerat, vattenlösligt reagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-PEG 4 -Biotin är ett pegylerat, vattenlösligt reagens för enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler.
  • Proteinmärkning - biotinylatantikroppar eller andra proteiner för detektion eller rening med streptavidinsonder eller hartser
  • Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom sidokedjan av lysiner (K) eller aminoterminalerna av polypeptider
  • Pegylerad - distansarm innehåller en hydrofil, 4-enheter, polyetylenglykol (PEG) grupp
  • Förbättrar lösligheten - pegylering ger vattenlöslighet till den biotinylerade molekylen, vilket hjälper till att förhindra aggregering av biotinylerade antikroppar lagrade i lösning
  • Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Lång räckvidd - distansarm (total längd läggs till målet) är 29 ångström; detta minskar steriskt hinder vid bindning till avidinmolekyler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link NHS-PEG4-biotin
Produkttyp NHS-PEG4-biotin
Kvantitet 50 mg
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Lång, pegylerad
Etiketttyp Biotin& Analoger