Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ NHS-SS-Biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinylering av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande molekyler, samt intracellulär märkning.
Höjdpunkter:
- Membranpermeabel analog av Sulfo-NHS-SS-Biotin
- Lös upp i organiskt lösningsmedel (DMSO eller DMF) för användning
- Upplöst reagens kan spädas i vattenhaltig reaktionsbuffert
- Lång distansarm minskar steriska hinder för bindningsinteraktioner
- Disulfidbindning är klyvbar med DTT eller andra reduktionsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | NHS-SS-Biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Mellanlängd, klyvbar |
| Visa mer |