Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Psoralen-PEG3-Biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Psoralen-PEG 3 -Biotin möjliggör biotinylering av DNA eller RNA via UV-ljusaktiverad interkalering av psoralengruppen med tymin- och andra pyrimidininnehållande baser för att bilda kovalenta bindningar.
Höjdpunkter:
- Vattenlöslig, polyetylenglykol (PEG) distansarm
- Mycket högre kopplingsutbyte än vad som uppnås med fotoaktiverbart biotin
- Psoralendelen reagerar genom en cykloadditionsmekanism med 5,6-dubbelbindningen i tymin- och andra pyrimidininnehållande baser
- Kovalent bindning sker vid exponering för UV-ljus (ungefär lika med 350nm)
- Perfekt för biotinylering av DNA/RNA-sonder (∽ 1 biotin/10-20 baser)
- Ultrahög känslighet i förhållande till radiomärkta prober (< 100 femtogram)
- Interfererar inte med hybridisering
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Psoralen-PEG3-biotin |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 4 °C skyddat från ljus och fukt. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Ljusaktiverad |
| Reaktiv del | Psoralen |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Extra lång, pegylerad |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin