Beskrivning
Märk antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens.
- Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
- Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
- Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
- Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
- Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
- Mycket kort - distansarm (total längd läggs till målet) är 13,5 ångström; den består endast av den naturliga biotinvaleriansyragruppen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin |
| Produkttyp | Sulfo-NHS-Biotin |
| Kvantitet | 50 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin