Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Produktkod. 15940737 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15940737 10 x 1 mg Paket med 10
17872556 10 x 1 mg -
11851185 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15940737 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A39256
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1904.00 SEK
    1427.65 SEK / Paket med 10
    Save 476.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin är ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Märk antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens.
  • Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
  • Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
  • Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
  • Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
  • Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Mycket kort - distansarm (total längd läggs till målet) är 13,5 ångström; den består endast av den naturliga biotinvaleriansyragruppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Sulfo-NHS-Biotin
Kvantitet 10 x 1 mg
Innehåll och lagring 10 x 1 mg Förvara torkad vid -20 °C.
Märkningsmetod Kemisk märkning
Frakt skick Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Kort