Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Produktkod. 17872556 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
Produktkod. 17872556
Brand: Thermo Scientific™ A39256
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin är ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Märk antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens.
  • Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
  • Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
  • Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
  • Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
  • Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Mycket kort - distansarm (total längd läggs till målet) är 13,5 ångström; den består endast av den naturliga biotinvaleriansyragruppen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kit Innehåll 10 x 1 mg
Produkttyp Sulfo-NHS-Biotin
Kvantitet 10 x 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C.
Märkningsmetod Kemisk märkning
Frakt skick Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Sulfo-NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Kort