Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Paket med 10
Beskrivning
Märk antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens.
- Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
- Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
- Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
- Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
- Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
- Mycket kort - distansarm (total längd läggs till målet) är 13,5 ångström; den består endast av den naturliga biotinvaleriansyragruppen.
Specifikationer
Specifikationer
| Kit Innehåll | 10 x 1 mg |
| Produkttyp | Sulfo-NHS-Biotin |
| Kvantitet | 10 x 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid -20 °C. |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Frakt skick | Kvalificerad för Ambient eller Wet Ice |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS-ester |
| Visa mer |