Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Produktkod. 10321634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10321634 10 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10321634 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21425
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Biotinylatproteinaminer (t.ex. lysiner) med vårt kortaste (13,5A), vattenlösliga, NHS-ester biotinyleringsreagens för antikropps- eller cellytmärkning.
Märk antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer med Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, ett kortkedjigt, vattenlösligt biotinyleringsreagens.
Höjdpunkter:
  • Kortare distansarm än Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Reagerar med primära aminer vid pH 7-9 i icke-amininnehållande buffertar som borat-, karbonat- eller fosfatbuffertar
  • Negativ laddning av -SO 3 håller biotinyleringen lokaliserad vid cellytan så att reagenset inte passerar genom cellmembranet
  • Vattenlöslighet eliminerar behovet av skadliga organiska lösningsmedel
US-patenten 5,892,628 och 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Produkttyp Sulfo-NHS-Biotinyleringskit
Kvantitet 10 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 märkningsreaktioner, var och en med 1 till 10 mg antikropp
• EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin, 25 mg
• PBS Pack (gör 500mL), 1 pack
• Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner
• HABA-lösning, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Förvara avidin och flaska med biotinreagens (med torkmedel) vid -20 °C. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C.
Märkning Skala 1 till 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EZ-Link Sulfo-NHS-Biotinylation Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfo-NHS-Biotin, Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic