Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin
Produktkod. 10538723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10538723 100 mg 100mg
15906125 10 x 1 mg Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10538723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21335
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotin är ett vattenlösligt biotinyleringsreagens med medellängd för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin är ett vattenlösligt biotinyleringsreagens med medellängd för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
  • Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
  • Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
  • Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
  • Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
  • Irreversibel - bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Medellängd - distansarm (total längd läggs till målet) är 22,4 ångström; ger utmärkt balans mellan adekvat längd (minimalt steriskt hinder för biotinbindning) och blygsam massa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin
Produkttyp Sulfo-NHS-LC-Biotin
Kvantitet 100 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -20 °C. Skickas vid omgivningstemperatur.
Produktlinje EZ-Link
Cellpermeabilitet Cellogenomtränglig
Kemisk reaktivitet Amin
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester, Sulfo-NHS-ester
Löslighet DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Spacer Mellanlängd
Etiketttyp Biotin& Analoger