Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Produktkod. 10045833 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
8 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10045833 8 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10045833 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21935
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylatproteinaminer (t.ex. lysiner) med denna mycket populära mellanlängd (22,4A), vattenlösliga, NHS-ester biotinyleringsreagens för antikropps- eller cellytmärkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin är ett vattenlösligt biotinyleringsreagens med medellängd för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig analog av NHS-LC-Biotin
  • Reagerar med primära aminer vid pH 7-9 i icke-amininnehållande buffertar som borat-, karbonat- eller fosfatbuffertar
  • Negativ laddning av -SO3 - gruppen håller biotinyleringen lokaliserad på cellytan
  • Skapar en amidbindning
US-patenten 5,892,628 och 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Produkttyp Micro Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Kvantitet 8 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 8 märkningsreaktioner, var och en –med 0,05 0,2 mg antikropp
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 8 x 1 mg
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner Förvara
biotinreagens vid -20 °C. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C.
Märkning Skala 100μ g
Produktlinje EZ-Link
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner