Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Produktkod. 10117773 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10117773 10 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10117773 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21435
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4685.00 SEK
    3513.65 SEK / 1 uppsättningar
    Save 1171.35 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
I lager
Biotinylatproteinaminer (t.ex. lysiner) med denna mycket populära mellanlängd (22,4A), vattenlösliga, NHS-ester biotinyleringsreagens för antikropps- eller cellytmärkning.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin är ett vattenlösligt biotinyleringsreagens med medellängd för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Höjdpunkter:
  • Vattenlöslig analog av NHS-LC-Biotin
  • Reagerar med primära aminer vid pH 7-9 i icke-amininnehållande buffertar som borat-, karbonat- eller fosfatbuffertar
  • Negativ laddning av -SO3 - gruppen håller biotinyleringen lokaliserad på cellytan
  • Skapar en amidbindning
US-patenten 5,892,628 och 5,872,261.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Produkttyp Sulfo-NHS-LC-Biotinyleringskit
Kvantitet 10 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 märkningsreaktioner, var och en med 1 till 10 mg antikropp
• EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin, 25 mg
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner
• HABA-lösning, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Förvara biotin- och avidinreagenser vid -20 °C. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C.
Märkning Skala 1 till 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfo-NHS-LC-Biotinylation Kit
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Precautionary Statement
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic