Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-LC-LC-Biotin, No-Weigh™ Formatera
Produktkod. 15787679 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15787679 10 x 1 mg Paket med 10
10740625 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15787679 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A35358
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin är ett långkedjigt biotinyleringsreagens för märkning av antikroppar, proteiner och andra molekyler som har primära aminer.
Ytterligare information och onlinebeställning
Thermo Scientific EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande –makromolekyler. Specifik märkning av cellyteproteiner är en annan vanlig tillämpning för dessa unikt vattenlösliga och membranogenomträngliga reagens.
Thermo Scientific No-Weigh produkter är specialreagens som tillhandahålls i ett föralikvoterat format. Den förvägda förpackningen förhindrar förlust av reagensreaktivitet och kontaminering över tid genom att eliminera upprepad öppning och stängning av flaskan. Formatet möjliggör användning av en ny flaska med reagens varje gång, vilket eliminerar besväret med att väga små mängder reagens och minskar oro över reagensstabiliteten.
Funktioner av EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin:
  • Proteinmärkning av —biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion med streptavidinhartser eller prober
  • Cellytmärkning biotinylerar —endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
  • Aminreaktivt —reagerar med primära aminer (-NH2), såsom sidokedjan av lysiner (K) eller aminoterminalerna hos polypeptider
  • Löslig —laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensvattenlösligheten jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
  • Irreversibel —bildar permanenta amidbindningar; distansarm kan inte klyvas
  • Dubbelt lång— distansarm (total längd adderad till målet) är 30,5 ångström; denna förlängda arm hjälper till att minimera steriska hinder för biotinbindning
Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin är den längsta av tre mycket lika EZ-Link Reagens som är vattenlösliga, ej klyvbara och möjliggör enkel och effektiv biotinylering av antikroppar, proteiner och andra primära amininnehållande makromolekyler i lösning. Specifik märkning av cellyteproteiner är en annan vanlig tillämpning för dessa unikt vattenlösliga och membranogenomträngliga reagens. De tre Sulfo-NHS-esterreagenserna skiljer sig endast åt i sina distansarmlängder och erbjuder möjligheten att optimera märknings- och detektionsexperiment där steriskt hinder för biotinbindning är en viktig faktor.
Vi tillverkar biotinreagenser för att säkerställa högsta möjliga övergripande produktintegritet, konsistens och prestanda för de avsedda forskningsapplikationerna.
N -Hydroxisulfosuccinimid (NHS) estrar av biotin är den mest populära typen av biotinyleringsreagens. NHS-aktiverade biotiner reagerar effektivt med primära aminogrupper (-NH2) i alkaliska buffertar för att bilda stabila amidbindningar. Proteiner (t.ex. antikroppar) har vanligtvis flera primära aminer som är tillgängliga som mål för märkning, inklusive sidokedjan av lysin (K)-rester och N-terminalen av varje polypeptid.
Variationer av biotin NHS-esterreagens skiljer sig i längd, löslighet, cellpermeabilitet och klyvbarhet. Icke-sulfonerade NHS-biotiner är cellpermeabla men måste lösas i organiskt lösningsmedel såsom DMSO eller DMF. Sulfo-NHS biotiner (och de med pegylerade spacers) är direkt vattenlösliga men inte membranpermeabla. Varianter som innehåller disulfidbindningar kan klyvas med användning av reduktionsmedel, vilket gör att biotingruppen kan kopplas bort från det märkta proteinet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 x 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras torkat vid -5 till -30 °C.
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje EZ-Link, No-Weigh
Löslighet Vatten
Formatera Fast
Etiketttyp Biotin& Analoger