Läs mer
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Slipburkar
Produktkod. 10088891 Handla allt Retsch Produkter
Change view
Material:
Rostfritt stål
Kapacitet (metrisk):
25 ml
50 ml
Samplingsvolym (metrisk):
10 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Kapacitet (metrisk) Samplingsvolym (metrisk) unitSize
10088891 Rostfritt stål 50 ml 20 ml Varje
15739089 Rostfritt stål 25 ml 10 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10088891 Leverantör RETSCH Leverantörsnummer 01.462.0216
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
För användning med MM 400 Mixer Mills
Diverse storlekar och material
Specifikationer
Produkttyp Slipburk
Kapacitet (engelska) 1,69 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Förslutningstyp Skruvtopp
För användning med (applikation) Idealisk för läcksäker slipning
För användning med (utrustning) MM 400 blandarkvarn
Material Rostfritt stål
Partikelstorlek 6 mm
Sample Volume (engelska) 0,7 oz.
Samplingsvolym (metrisk) 20 ml