Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinyleringskit
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
8 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande biomolekyler i lösning.
Höjdpunkter:
- Klyvbar analog av Sulfo-NHS-LC-Biotin
- Kan ta bort biotinmärkning genom att klyva disulfidbindning med disulfidbindning med reduktionsmedel, såsom DTT
- Idealisk för affinitetsreningsexperiment som kräver effektiv eluering från immobiliserade avidinbärare (klyvning av disulfidbindning frisätter proteiner)
- Lång distansarm minskar steriskt hinder för bindningsinteraktioner
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinyleringskit |
| Produkttyp | Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinyleringskit |
| Kvantitet | 8 reaktioner |
| Innehåll och lagring | Tillräckligt för: 8 märkningsreaktioner, var och en –med 0,05 0,2 mg antikropp • EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 8 x 1 mg • PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning • Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 2 mL, 10 kolonner Förvara biotinreagens vid -20 °C. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C. |
| Märkning Skala | 100μ g |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Löslighet | Vatten |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Märkningsmål | Antikroppar, Proteiner |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- EZ-Link Micro Sulfo-NHS-SS-Biotinylation Kit
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium phosphate dibasic, Sodium chloride