Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo NHS-SS biotinyleringssats
Produktkod. 10157723 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
10 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10157723 10 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 10157723 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 21445
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Biotinylatproteinaminer med detta klyvbara, medellånga (24,3A), vattenlösliga, NHS-ester biotinyleringsreagens som innehåller en klyvbar disulfidbindning i distansarmen.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande biomolekyler i lösning.
Höjdpunkter:
  • Klyvbar analog av Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Kan ta bort biotinmärkning genom att klyva disulfidbindning med disulfidbindning med reduktionsmedel, såsom DTT
  • Idealisk för affinitetsreningsexperiment som kräver effektiv eluering från immobiliserade avidinbärare (klyvning av disulfidbindning frisätter proteiner)
  • Lång distansarm minskar steriskt hinder för bindningsinteraktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotinyleringskit
Produkttyp Sulfo-NHS-SS biotinyleringssats
Kvantitet 10 reaktioner
Innehåll och lagring Tillräckligt för: 10 märkningsreaktioner, var och en med 1 till 10 mg antikropp
• EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, 25 mg
• PBS-förpackning (gör 500 ml), 1 förpackning
• Zeba Spinnavsaltningskolonner (7K MWCO), 5 mL, 10 kolonner
• HABA-lösning, 1 ml
• Avidin, 10 mg
Förvara avidin vid -20 °C. Förvara biotinreagens torkat vid 4 °C. Förvara återstående satskomponenter vid 4 °C.
Märkning Skala 1 till 10 mg
Produktlinje EZ-Link
Löslighet Vatten
Etikett eller färgämne Biotin
Märkningsmål Antikroppar, Proteiner
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EZ-Link Sulfo NHS-SS Biotinylation Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: disodium hydrogenorthophosphate sodium chloride