Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, inget vägningsformat
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande biomolekyler i lösning.
- Proteinmärkning - biotinylatantikroppar för att underlätta immobilisering, rening eller detektion
- Cellytmärkning - biotinylerar endast ytproteiner från hela celler eftersom det negativt laddade reagenset inte tränger igenom cellmembranen
- Aminreaktiv - reagerar med primära aminer (-NH2), såsom lysinsidokedjor eller polypeptidernas aminoterminaler
- Klyvbar - disulfidbindning i distansarm gör att biotinmärkningen kan avlägsnas med användning av reduktionsmedel såsom DTT; endast en liten sulfhydrylgrupp kvarstår bunden till molekylen
- Löslig - laddad sulfo-NHS-grupp ökar reagensens vattenlöslighet jämfört med vanliga NHS-esterföreningar
- Medellängd - distansarm (total längd läggs till målet) är 24,3 ångström; den består av den naturliga biotinvaleriansyragruppen förlängd med en 7-atomskedja
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sulfo-NHS-SS-Biotin |
| Kvantitet | 10 x 1 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Märkningsmetod | Kemisk märkning |
| Frakt skick | Våt is |
| Produktlinje | EZ-Link |
| Cellpermeabilitet | Cellogenomtränglig |
| Kemisk reaktivitet | Amin |
| Reaktiv del | Sulfo-NHS-ester |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid), Vatten |
| Visa mer |