Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin, inget vägningsformat
Produktkod. p-4531571 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
8 x 1 mg
100 mg
10 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
Paket med 8
Produktkod. 10361554
Brand: Thermo Scientific™ 21328
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Sulfo-NHS-SS-Biotin No-Weigh™ Format är ett vattenlösligt, NHS-ester biotinyleringsreagens vars distansarm inkluderar en klyvbar disulfidbindning för reversibel märkning av proteiner och cellytor primära aminer.
Thermo Scientific™ EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin möjliggör enkel och effektiv biotinmärkning av antikroppar, proteiner och alla andra primära amininnehållande biomolekyler i lösning.
Highlights:
  • Cleavable analog of Sulfo-NHS-LC-Biotin
  • Can remove biotin label by cleaving spacer disulfide bond with reducing agents, such as DTT
  • Ideal for affinity purification experiments that require efficient elution from immobilized avidin supports (cleaving disulfide bond releases proteins)
  • Long spacer arm reduces steric hindrance for binding interactions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Klyvbar Yes
Beskrivning EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin, No-Weigh Format
Formulering Sulfo-NHS ester of biotin with an ethyl-1,3-dithioproprionate spacer
Molekylvikt (g/mol) 606.69
Membrangenomsläpplig No
PEGylerad No
Distansarmslängd 24.3
Kvantitet 8 x 1 mg
Tillräckligt för 8 uses to label a total of 88mg of IgG using typical conditions
Innehåll och lagring -20°C protected from moisture
Kemisk reaktivitet Amine
Löslighet Water