Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFP Ester-PEG12-DBCO
Produktkod. 17601586 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. 17601586
Brand: Thermo Scientific™ C20040
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en aminreaktiv tetrafluorfenyl (TFP) och en dibensylcyklooktyn (DBCO) med en vattensolubiliserande lång PEG12-spacer däremellan. Används för att märka vilken primär amininnehållande molekyl som helst, såsom ett protein till en biomolekyl med en avlägset fäst DBCO-grupp.
  • En heterobifunktionell tvärbindare som innehåller en aminreaktiv tetrafluorfenyl (TFP) och en dibensylcyklooktyn (DBCO) med en vattenlöslig lång PEG12-distans mellan de två grupperna
  • Denna tvärbindare kan användas för att märka vilken primär amininnehållande molekyl som helst, såsom ett protein till en biomolekyl med en avlägsen bunden DBCO-grupp
  • När ett protein eller (bio)molekyl väl är DBCO-märkt kan det genomgå en kopparfri azid-alkyncykloadditionsreaktion för att bilda en stabil triazolbindning med en azidmärkt kopplingspartner
  • Kan användas för att skapa olika konjugat med den biortogonala kopplingen mellan en alkyn och azid (levereras separat)
  • Kopplings- eller tvärbindningsproceduren görs vanligtvis i två steg:
    • Först märks en protein- eller amininnehållande molekyl med en DBCO-grupp och överskott av tvärbindare avlägsnas
    • För det andra införs en azidinnehållande del (framställd oberoende) i samma system som DBCO-delen
    • Märkning sker under biologiska förhållanden utan införande av några ytterligare reagenser såsom en kopparkatalysator
  • Reagens löser sig lätt i vattenblandbara lösningsmedel för utspädning i vattenhaltiga reaktionsblandningar
  • TFP-estrar är mer hydrolytiskt stabila än NHS-estrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk reaktivitet Amin-azid
Klyvbar Nej
Beskrivning TFP Ester-PEG12-DBCO
Molekylvikt (g/mol) 1067.12
PEGylerad Ja
Distansarmslängd 46,3 Å
Innehåll och lagring Förvara vid mottagandet torkad vid -20 °C.
Cellpermeabilitet Inte bestämt
Frakt skick Våt is
Produktlinje EZ-Link™
Märkningsmetod Kemisk märkning
Tvärbindare typ Heterobifunktionell
Reaktiv del TFP Ester, DBCO
Spacer Lång (>30 Å)
Form Vätska
Kvantitet 25 mg
Löslighet DMF, DMSO
Formatera Standard
Vattenlöslig Nej
Produkttyp Tvärbindare
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis