Läs mer
Thermo Scientific™ EZ-Link™ TFPA-PEG3-biotin
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Beskrivning
Thermo Scientific™ EZ-Link TFPA-PEG 3 -Biotin är ett effektivt, fotoaktiverbart reagens baserat på tetrafluorfenylazid för biotinylering, och som inkluderar en 3-enhets polyetylenglykol (PEG) distansarm.
Höjdpunkter:
- Idealiskt fotoreaktivt biotinmärkningsmedel som innehåller den effektiva tetraflurofenylaziddelen (TFPA)
- Fluorerad arylazid sätts in i aktiva kol-vätebindningar (CH) eller omättade kolkedjor med större effektivitet än icke-fluorerade arylazider
- Hydrofil polyetylenglykol (PEG) spacer bidrar till förbättrad löslighet av det märkta proteinet
- Flexibel, icke-immunogen PEG-spacer ger en minskad tendens hos det märkta proteinet eller peptiden att aggregera i lösning
- Fotoaktivering uppnås med en UV-lampa som strålar i intervallet 300-370nm (320nm optimalt)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | TFPA-PEG3-biotin |
| Kvantitet | 25 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras torkat vid 4 °C. Skickas vid omgivningstemperatur. |
| Produktlinje | EZ-Link™ |
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Kemisk reaktivitet | Ljusaktiverad |
| Reaktiv del | Arylazid |
| Löslighet | DMF (dimetylformamid), DMSO (dimetylsulfoxid) |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Spacer | Extra lång, pegylerad |
| Visa mer |