Läs mer
(EZ)-Methacrifos 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312044
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312044 1 ml
1 options
Produktkod. 30312044 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14970100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (EZ)-Methacrifos
CAS 30864-28-9
Analyt- eller komponentnamn (EZ)-Methacrifos
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H13 O5 P S
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Acrylic acid, 3-hydroxy-2-methyl-, methyl ester, O-ester with O,O-dimethyl phosphorothioate (8CI), Damfin, Metacriphos, Methacrifos, Methacriphos, Methyl 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-2-propenoate, O-[2-(Methoxycarbonyl)propenyl] O,O-dimethyl phosphorothioate, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (EZ)-Methacrifos
InChI formel InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3
LEDER COC(=O)C(=COP(=S)(OC)OC)C
IUPAC-namn methyl 3-dimethoxyphosphinothioyloxy-2-methylprop-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 240.2139
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 240.0221 g/mol