Läs mer
(EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Mikromol™
Beskrivning
(EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimetylamino)metyl]tiazol-4-yl]metyl]sulfinyl]etyl]-N'-metyl-2-nitroeten-1,1-diamin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| CAS | 102273-13-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C12 H21 N5 O3 S2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (EZ)-N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphinyl]ethyl]-N'-methyl-2-nitroethene-1,1-diamine, Nizatidine Imp. C (EP), Nizatidine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21N5O3S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-22(20)9-10-8-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,8,13-14H,4-5,7,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CNC(=C[N+](=O)[O-])NCCS(=O)Cc1csc(CN(C)C)n1 |
| IUPAC-namn | 1-N'-[2-[[2-[(dimetylamino)metyl]-1,3-tiazol-4-yl]metylsulfinyl]etyl]-1-N-metyl-2-nitroeten-1,1-diamin |
| Visa mer |