Description
- Unikt låsskenasystem gör att paneldörren kan stängas även när låsningar är på plats
- Rymmer flera lås, vilket eliminerar behovet av haspar under grupplåsning
- Låsskenas design håller också vikten borta från brytarna, vilket skyddar känsliga elektriska komponenter från skador
- Låsskenor är gjorda av hållbara isoplastpolymerer med akrylhäftande baksida
- Ingen boja lås med EX Panel Loc-nycklar säljs separat och är särskilt användbara när du vill att lockout-enheter ska förvaras vid behov
- En distanspackning finns även för lågprofilpaneler
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Låsskena |
| Alternativt artikelnummer | BRYTARE BLOCKER HÖJD LÅSSKÄNNA 2 PACK |
| Färg | Gult |
| Material | Glasfiberförstärkt Nylon |
| Mått (L x B x H) | 4 x 0,8 x 0,7 x tum. |
| Längd (engelska) | 4 tum |
| Kvantitet | 2-pack |