Läs mer
MP Biomedicals™ EZ-Yeast™ Transformationssats
Produktkod. 11323159 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500μ L eller 3 till 4 mm koloni
Förpackningsstorlek:
200 förberedelser
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323159 500μ L eller 3 till 4 mm koloni 200 förberedelser
1 options
Produktkod. 11323159 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 112100200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1296.96 SEK / Paket med 200
    Save 68.04 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Designad för transformation med hög genomströmning med effektivitet upp till 10 3 transformanter perμ g plasmid-DNA. Perfekt för en snabb analys av potentiellt positiva tvåhybridkolonier EZ-Yeast™ Transformation Kit kräver inte fullt kompetenta celler före transformation.
  • Kitet kräver inte fullt kompetenta celler före transformation
  • Ta helt enkelt bort –en 3 4 mm koloni eller 0,5 ml över natten kultur till ett nytt rör, tillsätt vektor och bärar-DNA, inkubera i 30 minuter och lägg ut på selektivt medium.
  • Den är idealisk för fall där ett stort antal transformationer måste utföras, men endast ett fåtal transformanter behövs
Specifikationer
Celllinje S. cerevisiae, S. pombe, S. albicans, många stammar
Innehåll och lagring Förvara EZ-Transformation Solution i rumstemperatur (15 till 30 °C). Förvara bärar-DNA vid 4 °C.
Provtyp Jästkultur
För användning med (applikation) Transformationer med hög genomströmning
Antal reaktioner 200 förberedelser
Kvantitet 500μ L eller 3 till 4 mm koloni
Synonym Jäst 2-hybrid reportersats