Läs mer
Pacific Handy Cutter EZAR Auto-indragande lätt säkerhetsskärare
Produktkod. 17748977
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17748977 Blått
1 options
Produktkod. 17748977 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer EZAR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1602.83 SEK
    1275.58 SEK / Paket med 12
    Save 327.25 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
EZAR är en säkerhetskniv med helautomatisk bladindragning. Därför är det särskilt säkert: bladet dras in helt automatiskt i handtaget, även om du lämnar tummen på reglaget.
  • Dessutom är den utrustad med ett blad med rundad spets för att minska risken för punktering.
  • EZAR har en stabil plastkropp och är därför särskilt ekonomisk och lätt.
  • Tack vare det tresidiga reglaget kan det användas flexibelt för horisontella och vertikala snitt. Och självklart kan den användas av både höger- och vänsterhänta.
  • EZAR är mycket lätt att öppna för att rengöra den eller byta blad.
  • Bladet kan vridas, vilket ytterligare ökar effektiviteten hos EZAR.
  • Metalltejpdelaren på knivhuvudet minimerar dessutom användningen av ditt blad.
  • Speciellt lämplig för tjockare skärmaterial, wellpapp, band, tejp, folie, textilier, filt, PVC, läder, gummi, snöre, etc.
Specifikationer
Bladmaterial Plast
Produkttyp Automatisk indragande lätt säkerhetsskärare
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått