Läs mer
MedChemExpress Ezatiostat
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 98.0% |
| CAS | 168682-53-9 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Molekylvikt (g/mol) | 529.65 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 10 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.80 mM) |
| Synonym | TER199(free base)∣ TLK199 |