missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Ezatiostat

Produktkod. 16448457
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16448457 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16448457 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13634A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ezatiostat (TER199 free base; TLK199) is a tripeptide analog of glutathione and is a selective and orally active glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1) inhibitor. Ezatiostat leads to JNK activation by inhibiting GSTP1. Ezatiostat stimulates both lymphocyte production and bone marrow progenitor proliferation. Ezatiostat has the potential for myelodysplastic syndrome (MDS) treatment.

Specifikationer

Renhet 98.0%
CAS 168682-53-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvikt (g/mol) 529.65 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.80 mM)
Synonym TER199(free base)∣ TLK199
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.