missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Ezatiostat

Produktkod. 16491937
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491937 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16491937 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13634A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Ezatiostat (TER199 free base; TLK199) is a tripeptide analog of glutathione and is a selective and orally active glutathione S-transferase P1-1 (GSTP1) inhibitor. Ezatiostat leads to JNK activation by inhibiting GSTP1. Ezatiostat stimulates both lymphocyte production and bone marrow progenitor proliferation. Ezatiostat has the potential for myelodysplastic syndrome (MDS) treatment.

Specifikationer

Renhet 98.0%
CAS 168682-53-9
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Molekylvikt (g/mol) 529.65 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 50 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.80 mM)
Synonym TER199(free base)∣ TLK199
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.