Läs mer
Invitrogen™ ezDNase™ Enzym
Produktkod. 15585209
Change view
Kvantitet:
50 reaktioner
Förpackningsstorlek:
50 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15585209 50 reaktioner 50 reaktioner
1 options
Produktkod. 15585209 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 11766051
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2465.00 SEK
    2267.65 SEK / 50 reaktioner
    Save 197.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
SuperScript™ IV VILO™ Master Mix är en reaktionsmastermix designad för snabb, känslig och reproducerbar cDNA-syntes i RT-qPCR-applikationer.
SuperScript™ IV VILO™ (SSIV VILO ) Master Mix är en reaktionsmastermix designad för snabb, känslig och reproducerbar cDNA-syntes i RT-qPCR-applikationer. Inkludering av ezDNase , accelererar RT-qPCR-arbetsflödet ytterligare genom ett extremt förenklat genomiskt DNA-borttagningssteg. Denna mastermix finns även tillgänglig utan ezDNase , som kan köpas separat.
Funktioner i SuperScript IV VILO Master Mix inkluderar:
  • Supersnabb RT-reaktion på bara 10 minuter och gDNA-borttagning på 2 minuter
  • Superhögt ger —lägre Ct-värden med mer än 2 cykler före alla andra omvänd transkriptionsreagens
  • Superbekväm ettrörs-cDNA-reaktionsmastermix för tvåstegs RT-qPCR
  • Supereffektiv reaktion även med låga mallmängder och suboptimala renhetsprover
SSIV VILO master mix höjer den betrodda VILO teknik till nästa nivå med det mycket processiva och termostabila SuperScript™ IV omvänd Transcriptase och ytterligare optimerad buffert. Dessa komponenter möjliggör effektiv cDNA-syntes vid högre temperaturer och på kortare tid. SSIV VILO mastermix ger överlägset cDNA-utbyte och känslighet även med suboptimal renhet eller knappa mallar. Det är ditt nya verktyg för effektivare och reproducerbar RT-qPCR.
För ännu bättre prestanda, några SuperScript IV VILO Master Mix-produkter inkluderar ezDNase (finns även som ett separat köp) för borttagning av genomiskt DNA för att ytterligare accelerera RT-qPCR-arbetsflödet. Det extremt förenklade genomiska DNA-borttagningssteget minskar dramatiskt tiden för hela omvänd transkriptionsprotokollet och minskar möjlig variation i genuttryck på grund av RNA-förlust eller skada under konventionell DNas-behandling.
SSIV VILO mastermix ger dig mer cDNA på kortare tid med mindre pipettering, mindre variation, mindre reaktionshämning, mindre gDNA-interferens och med mindre prov än alla andra cDNA-syntessatser eller mastermixar för RT-qPCR.
Källa Renad
från E. coli som uttrycker pol-genen av M-MLV, modifierad för att öka termostabilitet och halveringstid, processivitet, inhibitorresistens och för att minska RNase H-aktivitet.
Prestanda- och kvalitetstestning
Analyserades för endodeoxiribonukleas, exodeoxiribonukleas och ribonukleas, såväl som utbyte och längd av cDNA-produkt.
Endast för forskningsanvändning. Ej för användning i diagnostiska procedurer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10X
För användning med (applikation) RT-qPCR
Innehåll och lagring • ezDNase Enzym, 50μ L
• ezDNase Buffert (10X), 100μ L
• Nukleasfritt vatten, 1,25 mL Förvaras
vid -5 till -30 °C.
Frakt skick På torris
Enzym DNas
Kompatibel buffert Omvänd transkriptionsreagens
Kvantitet 50 reaktioner
Produkttyp Enzym
Produktlinje ezDNase
Provtyp RNA
Form Vätska