Läs mer
Ezetimibe-d4 [N-(4-fluorophenyl-d4)], CDN
Produktkod. 30315818
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30315818 0.01 g
30314954 0.005 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30315818 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND75290.01G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ezetimibe N-phenyl-d4
CAS 1093659-90-5
Molekylformel C24 2H4 H17 F2 N O3
Kvantitet 0.01 g
Synonym (3 R,4 S)-3-[(3 S)-3-(4-Fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one, (3 R,4 S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3 S)-3-(4-fluorophenyl-2,3,5,6-d4)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone, Ezetimibe-d4, Ezetimibe-D4 (N-(4-fluorophenyl-D4)), Ezetimibe-d4 [N-(4-fluorophenyl-d4)]
InChI formel InChI=1 S/C24H21F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21-23,28-29 H,13-14H2/t21-,22+,23-/m1/s1/i7D,8 D,9 D,10 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(N2[C@@H]([C@@H](CC[C@H](O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(O)cc4)c([2 H])c([2 H])c1F
IUPAC-namn (3 R,4 S)-3-[(3 S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)azetidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 413.45
Formel vikt 413.1741 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 97% Chemical Purity