Läs mer
Ezetimibe Diacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ezetimibe Diacetate |
| CAS | 163380-20-9 |
| Molekylformel | C28H25F2NO5 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | (3R,4S)-3-[(3S)-3-(Acetyloxy)-3-(4-fluorophenyl)propyl]-4-[4-(acetyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-2-azetidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C28H25F2NO5/c1-17(32)35-24-13-5-20(6-14-24)27-25(28(34)31(27)23-11-9-22(30)10-12-23)15-16-26(36-18(2)33)19-3-7-21(29)8-4-19/h3-14,25-27H,15-16H2,1-2H3/t25-,26-,27-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(OC(=O)C)cc3)c4ccc(F)cc4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.5 |
| Formel vikt | 493.1701 |