Läs mer
Ezetimibe Diol Impurity, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,4R)-4-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-hydroxyphenyl)methyl]-1-(4-fluorophenyl)pentane-1,5-diol |
| CAS | 1374250-08-4 |
| Molekylformel | C24 H25 F2 N O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1,5-Pentanediol, 1-(4-fluorophenyl)-4-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino](4-hydroxyphenyl)methyl]-, (1S,4R)- |
| InChI formel | InChI=1S/C24H25F2NO3/c25-19-6-1-16(2-7-19)23(30)14-5-18(15-28)24(17-3-12-22(29)13-4-17)27-21-10-8-20(26)9-11-21/h1-4,6-13,18,23-24,27-30H,5,14-15H2/t18-,23-,24+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@H](CC[C@H](O)c1ccc(F)cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | (1S,4R)-4-[(S)-(4-fluoroanilino)-(4-hydroxyphenyl)methyl]-1-(4-fluorophenyl)pentane-1,5-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.46 |
| Formel vikt | 413.1803 |