Läs mer
Ezetimibe Hydroxy Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ezetimibe Hydroxy Beta-D-Glucuronide |
| CAS | 536709-33-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C30 H29 F2 N O9 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Ezetimibe Hydroxy-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40)14-13-21-23(16-3-11-20(34)12-4-16)33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H](CC[C@@H]2[C@H](N(C2=O)c3ccc(F)cc3)c4ccc(O)cc4)c5ccc(F)cc5)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(2S,3R)-1-(4-fluorophenyl)-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxoazetidin-3-yl]propoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 585.55 |
| Visa mer |