missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ezetimibe Ketone Benzyl Ether, Mikromol™

Produktkod. 30050292
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30050292 25 mg
30050474 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30050292 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0935.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
CAS 190595-65-4
Analyt- eller komponentnamn Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C31 H25 F2 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R,4S)-, -Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R-trans)-, Ezetimibe Ketone Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C31H25F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28,30H,18-20H2/t28-,30-/m1/s1
LEDER Fc1ccc(cc1)N2[C@@H]([C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4
IUPAC-namn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-phenylmethoxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 497.53
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 497.1803 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.