missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ezetimibe Ketone Benzyl Ether, Mikromol™
Beskrivning
Ezetimibe Ketone Benzyl Ether
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ezetimibe Ketone Benzyl Ether |
| CAS | 190595-65-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ezetimibe Ketone Benzyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C31 H25 F2 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (3R,4S)-4-[4-(Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]azetidin-2-one, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R,4S)-, -Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, (3R-trans)-, Ezetimibe Ketone Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C31H25F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28,30H,18-20H2/t28-,30-/m1/s1 |
| LEDER | Fc1ccc(cc1)N2[C@@H]([C@@H](CCC(=O)c3ccc(F)cc3)C2=O)c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC-namn | (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-oxopropyl]-4-(4-phenylmethoxyphenyl)azetidin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?