Läs mer
Ezetimibe Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ezetimibe Ketone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19F2NO3/c25-17-5-1-15(2-6-17)22(29)14-13-21-23(16-3-11-20(28)12-4-16)27(24(21)30)19-9-7-18(26)8-10-19/h1-12,21,23,28H,13-14H2/t21-,23-/m1/s1 |
| Formel vikt | 407.1333 |
| Procent renhet | >95% |