Läs mer
Ezetimibe, MedChemExpress
Produktkod. 16463327
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16463327 50 mg -
16451246 200 mg -
16447266 100 mg 100mg
16427318 10 mg -
16461836 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16463327 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17376
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ezetimibe
CAS 163222-33-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H21F2NO3
Kvantitet 50 mg
Synonym SCH 58235
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)[C@H]1CC[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)O
Molekylvikt (g/mol) 409.43
Formel vikt 409.43
Procent renhet 99.83%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation