missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ezetimibe Phenoxy Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ezetimibe Phenoxy beta-D-Glucuronide |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H29F2NO9/c31-17-5-1-15(2-6-17)22(34)14-13-21-23(33(28(21)38)19-9-7-18(32)8-10-19)16-3-11-20(12-4-16)41-30-26(37)24(35)25(36)27(42-30)29(39)40/h1-12,21-27,30,34-37H,13-14H2,(H,39,40)/t21-,22+,23-,24+,25+,26-,27+,30-/m1/s1 |
| Formel vikt | 585.181 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?